주요 문서
479454
Sigma-Aldrich
Bis(propylcyclopentadienyl)magnesium
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mg(C5H4C3H7)2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
density
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg].CCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)