주요 문서
478962
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩62,321
₩62,321
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩62,321
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
259.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩62,321
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
75 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ether
SMILES string
CCOC(OCC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
InChI key
BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is also known as p-bromobenzaldehyde dimethyl acetal. It is employed during chemical decomposition of pladienolide D to benzylidene acetal.[1]
애플리케이션
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the preparation of 4-ethynylbenzaldehyde diethylacetal.[2]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
X-ray crystal structures and conformational analysis of cyclic acetals derived from tartaric acid and rigid spacer units.
Ei?mann D, et al.
Structural Chemistry, 23(4), 1131-1142 (2012)
Total synthesis of the potent antitumor macrolides pladienolide B and D.
Kanada RM, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(23), 4350-4355 (2007)