주요 문서
478873
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloromandelic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
186.59
Beilstein:
2693370
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]23/D −126°, c = 3 in H2O
mp
119-121 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI key
RWOLDZZTBNYTMS-SSDOTTSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)