주요 문서
478733
Sigma-Aldrich
Trichloro(trichloromethyl)silane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl3CSiCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
252.81
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)