주요 문서
478407
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanatoformate
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩335,559
₩335,559
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩335,559
About This Item
Linear Formula:
OCNCO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩335,559
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
90%
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
density
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
isocyanate
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H3NO3/c1-7-3(6)4-2-5/h1H3
InChI key
YOVQDZPAVARTTR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Methyl isocyanatoformate, also known as methyl carbonisocyanatidate, is an organic building block containing an isocyanate group.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)