주요 문서
47780
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(3-NO2)-OH
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-3-nitro-L-tyrosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20N2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
448.42
Beilstein:
9445034
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (HPLC)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20N2O7/c27-22-10-9-14(12-21(22)26(31)32)11-20(23(28)29)25-24(30)33-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-10,12,19-20,27H,11,13H2,(H,25,30)(H,28,29)/t20-/m0/s1
InChI key
JZUZJVFERQWLNC-FQEVSTJZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)