문서
47765
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(2-Cl)-OH
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-2-chloro-D-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
421.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-D-Phe(2-Cl)-OH, ≥96.0% (HPLC)
분석
≥96.0% (HPLC)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1Cl)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20ClNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1
InChI key
RNNKPNPLIMFSDY-JOCHJYFZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable