주요 문서
477451
Sigma-Aldrich
Triethanolamine aluminate barium salt
동의어(들):
[μ3-[[2,2′-[[2-(Hydroxy-κO)ethyl]imino-κN]bis[ethanolato-κO:κO]](2-)]]bis[[[2,2′,2′′-(nitrilo-κN)tris[ethanolato-κO]](3-)]aluminum]barium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H37Al2BaN3O9
CAS Number:
Molecular Weight:
630.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
core: barium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Ba++].OCCN(CCO[Al-]12OCCN(CCO1)CCO2)CCO[Al-]34OCCN(CCO3)CCO4
InChI
1S/C6H13NO3.2C6H12NO3.2Al.Ba/c3*8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;;;/h8H,1-6H2;2*1-6H2;;;/q-2;2*-3;2*+3;+2
InChI key
LMRQYWULUTVMDD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)