주요 문서
47719
Sigma-Aldrich
N-Formylglycine ethyl ester
≥98.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCONHCH2COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
131.13
Beilstein:
1099378
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
bp
267-269 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)CNC=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)