주요 문서
476102
Sigma-Aldrich
3-Pyridyl isothiocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
136.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.665 (lit.)
bp
231-233 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=Nc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2S/c9-5-8-6-2-1-3-7-4-6/h1-4H
InChI key
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Pyridyl isothiocyanate (Py NCS) is an iothiocyanate derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (505.15K) is 44.379kjoule/mol.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)