주요 문서
475823
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate glycerolate diacrylate
technical grade, glycerol/phenol 1, PO/phenol 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[H2C=CHCO2CH2CH(OH)CH2OCH(CH3)CH2OC6H4-4-]2C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
600.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
포함
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
구성
glycerol/phenol, 1
PO/phenol, 1
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
SMILES string
CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(C)OCC(O)COC(=O)C=C)cc2)OCC(O)COC(=O)C=C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)