주요 문서
475416
Sigma-Aldrich
Glycerol, polymer-bound
extent of labeling: 1-2 mmol/g glycerol loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
설명
Polymer support is polystyrene
Quality Level
양식
solid
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
라벨링 범위
1-2 mmol/g glycerol loading
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC(O)CO[*]
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)