주요 문서
47533
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser-OH
≥98.0%
동의어(들):
Fmoc-D-serine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H17NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
327.33
Beilstein:
4715790
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥98.0%
광학 활성
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in DMF
mp
108-112 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
InChI key
JZTKZVJMSCONAK-MRXNPFEDSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)