주요 문서
475297
Sigma-Aldrich
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone
97%
동의어(들):
3,4,6-Trimethoxyphthalide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O5
CAS Number:
Molecular Weight:
224.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
149-152 °C (lit.)
SMILES string
COC1OC(=O)c2cc(OC)cc(OC)c12
InChI
1S/C11H12O5/c1-13-6-4-7-9(8(5-6)14-2)11(15-3)16-10(7)12/h4-5,11H,1-3H3
InChI key
JNVLFUCEKYADLU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone is also referred to as 3,4,6-trimethoxyphthalide.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)