주요 문서
47522
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-OH
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-glutamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H34N2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
594.65
Beilstein:
5204513
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥96.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C35H34N2O7/c1-42-24-15-11-22(12-16-24)33(23-13-17-25(43-2)18-14-23)37-32(38)20-19-31(34(39)40)36-35(41)44-21-30-28-9-5-3-7-26(28)27-8-4-6-10-29(27)30/h3-18,30-31,33H,19-21H2,1-2H3,(H,36,41)(H,37,38)(H,39,40)/t31-/m0/s1
InChI key
LATICJFEOIZOBM-HKBQPEDESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)