주요 문서
475165
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)chromium(II)
96%
동의어(들):
Decamethylchromocene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cr(C5(CH3)5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
322.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
96%
양식
powder or crystals
반응 적합성
core: chromium
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cr].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChI key
GEYKKJXGTKHSDI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)