분석
98%
refractive index
n20/D 1.67 (lit.)
bp
145-147 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
InChI key
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터