주요 문서
47478
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-OH
≥98.0%
동의어(들):
Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-tryptophan, Fmoc-D-tryptophan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H22N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
426.46
Beilstein:
5462683
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0%
mp
182-185 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H22N2O4/c29-25(30)24(13-16-14-27-23-12-6-5-7-17(16)23)28-26(31)32-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,27H,13,15H2,(H,28,31)(H,29,30)/t24-/m1/s1
InChI key
MGHMWKZOLAAOTD-XMMPIXPASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)