주요 문서
47475
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OPfp
≥96.0%
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline pentafluorophenyl ester, Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H18F5NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
503.42
Beilstein:
4731096
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥96.0%
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
127-129 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)c(F)c1F
InChI
1S/C26H18F5NO4/c27-19-20(28)22(30)24(23(31)21(19)29)36-25(33)18-10-5-11-32(18)26(34)35-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2/t18-/m0/s1
InChI key
CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.