주요 문서
47404
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
동의어(들):
Fmoc-D-tryptophan 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
라벨링 범위
0.4-0.8 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)