주요 문서
473642
Sigma-Aldrich
Glycidyl hexadecyl ether
technical grade
동의어(들):
2,3-Epoxypropyl hexadecyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩161,994
₩161,994
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩161,994
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H38O2
CAS Number:
Molecular Weight:
298.50
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩161,994
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
Quality Level
양식
solid
mp
28-31 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC1CO1
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-19-18-21-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
YZUMRMCHAJVDRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Lei Zou et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 14(10), 1785-1795 (2018-07-26)
Convenient methods for the preparation of gene delivery platforms based on branched low molecular weight polyethylenimine (PEI) were described. Firstly, PEI lipids, with a low molecular weight PEI headgroup and hexadecyl chain tail group, were prepared through a highly efficient