주요 문서
473030
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16N2 · 2HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
350.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +16.5°, c = 3 in 2 M NaOH
mp
270 °C (dec.) (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
Br.Br.C1N[C@H]2C[C@@H]1N(C2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C12H16N2.2BrH/c1-2-4-10(5-3-1)8-14-9-11-6-12(14)7-13-11;;/h1-5,11-13H,6-9H2;2*1H/t11-,12-;;/m0../s1
InChI key
SOMPEQIPSQFVMO-AQEKLAMFSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)