주요 문서
472972
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OC6H4OH)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
196.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]22/D +43°, c = 1 in chloroform
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI key
UUYSCNGPNOYZMC-SSDOTTSWSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)