주요 문서
472964
Sigma-Aldrich
N-Z-D-serine methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
광학 활성
[α]25/D +15°, c = 1 in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
170 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m1/s1
InChI key
CINAUOAOVQPWIB-SNVBAGLBSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)