472727
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine
97%, for peptide synthesis
동의어(들):
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, 3-Methoxy-O-methyl-L-tyrosine, DMPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
225.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
제품명
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine, 97%
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]22/D −5°, c = 4 in 1 M HCl
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
254-257 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H15NO4/c1-15-9-4-3-7(6-10(9)16-2)5-8(12)11(13)14/h3-4,6,8H,5,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
애플리케이션
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine can be used as a reactant to synthesize (2S)-2-amino-3-[3,4-di(methoxy)phenyl]propan-1-ol (β-amino alcohol) for use as a key intermediate to prepare tetracyclic core of the Erythrina alkaloids.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Facile and highly stereoselective synthesis of the tetracyclic erythrinane core
Allin SM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67, 9464-9467 (2002)