주요 문서
471895
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminopropyl)phosphonic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(NH2)P(O)(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
139.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +16.5°, c = 2 in 1 M NaOH
mp
265-269 °C (lit.)
SMILES string
CC[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
DELJNDWGTWHHFA-VKHMYHEASA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)