주요 문서
471380
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-(2,5-Dihydrophenyl)glycine
98%
동의어(들):
(R)-α-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩61,712
₩61,712
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩61,712
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩61,712
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −154°, c = 1 in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](C(O)=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C8H11NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,5,7H,3-4,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)