주요 문서
471275
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose sodium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NaO5S · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
218.20 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
광학 활성
[α]20/D +3.5°, c = 1.5 in H2O
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)