문서
470384
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzotrifluoride
98%
동의어(들):
α,α,α-Trifluoro-m-xylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
160.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
density
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11/h2-5H,1H3
InChI key
VJYXZJGDFJJDGF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
Improved synthesis of 1, 4, 5, 8, 9, 12-hexaazatriphenylene.
Rogers DZ.
The Journal of Organic Chemistry, 51(20), 3904-3905 (1986)