주요 문서
470201
Sigma-Aldrich
2-(Propylamino)ethanol
≥98%
동의어(들):
N-Propylethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩101,805
₩101,805
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩101,805
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2NHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
103.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩101,805
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.4415 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCNCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-6-4-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
BCLSJHWBDUYDTR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Xue Liu et al.
Polymers, 12(11) (2020-10-30)
Thermoresponsive poly(2-(N-alkylacrylamide) ethyl acetate)s with different N-alkyl groups, including poly(2-(N-methylacrylamide) ethyl acetate) (PNMAAEA), poly(2-(N-ethylacrylamide) ethyl acetate) (PNEAAEA), and poly(2-(N-propylacrylamide) ethyl acetate) (PNPAAEA), as well as poly(N-acetoxylethylacrylamide) (PNAEAA), were synthesized by solution RAFT polymerization. Unexpectedly, it was found that there are
CO2 solubility and species distribution in aqueous solutions of 2-(isopropylamino) ethanol and its structural isomers.
Yamada H, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 17, 99-105 (2013)