주요 문서
469823
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) acrylate
average Mn ~375
동의어(들):
Poly(polyethylene glycol acrylate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCO(OCH2CH2)nOH
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분자량
average Mn ~375
포함
1,000-1,500 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
점도
42 cSt(25 °C)(lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)