주요 문서
469572
Sigma-Aldrich
Boc-GABA-OH
97%, for peptide synthesis
동의어(들):
γ-(Boc-amino)butyric acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-GABA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩81,403
25 G
₩377,580
₩81,403
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩81,403
25 G
₩377,580
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COCONH(CH2)3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
Beilstein:
1869578
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩81,403
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Boc-GABA-OH, 97%
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
bp
78-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)