주요 문서
469025
Sigma-Aldrich
tert-Butylferrocene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe(C5H5)(C5H4C(CH3)3)
CAS Number:
Molecular Weight:
242.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
core: iron
reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
96 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H13.C5H5.Fe/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8;1-2-4-5-3-1;/h4-7H,1-3H3;1-5H;
InChI key
DOUYOVFHQKVSSJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)