주요 문서
468827
Sigma-Aldrich
3-(Thianaphthen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
98%
동의어(들):
3-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11NO2S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
257.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
광학 활성
[α]23/D −4°, c = 7 in methanol
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)