주요 문서
468207
Sigma-Aldrich
Iron(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
동의어(들):
Fe(TMHD)3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe[(CH3)3CCOCHCOC(CH3)3]
CAS Number:
Molecular Weight:
605.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
solid
반응 적합성
core: iron
mp
179-185 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Fe/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChI key
NXBJVTQWYMSPSJ-GECNZSFWSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Precursor for the formation of BaFe12O19 thin films on Al2O3 (0001) substrates in preferential orientation with the c-axis perpendicular to the substrate. Precursor for aerosol-assisted CVD of mixed-conducting ceramic films of Sr-Co-Fe perovskite phases.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Calvin D Pham et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(42), 36980-36988 (2017-09-20)
A radical-enhanced atomic layer deposition (RE-ALD) process was developed for growing ferrimagnetic CoFe