Key Documents
467480
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
485.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.99% trace metals basis
형태
powder
SMILES string
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
InChI key
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)