주요 문서
467405
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-iodobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5C6H4I
CAS Number:
Molecular Weight:
232.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.595 (lit.)
bp
64 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1I
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)