주요 문서
467251
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isocyanatobenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
OCNC6H4CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
191.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
solid
mp
28-31 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-7-12/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
HXVGHXDQGUPUKY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)