주요 문서
466824
Sigma-Aldrich
Butyldimethyl(dimethylamino)silane
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3Si(CH3)2N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
159.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
75 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CCCC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C8H21NSi/c1-6-7-8-10(4,5)9(2)3/h6-8H2,1-5H3
InChI key
AKWXSZZKOUAVJY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)