주요 문서
466700
Sigma-Aldrich
Tri-O-benzoyl-D-galactal
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩274,659
₩274,659
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩274,659
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H22O7
CAS Number:
Molecular Weight:
458.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩274,659
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
SMILES string
O=C(OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H22O7/c28-25(19-10-4-1-5-11-19)32-18-23-24(34-27(30)21-14-8-3-9-15-21)22(16-17-31-23)33-26(29)20-12-6-2-7-13-20/h1-17,22-24H,18H2/t22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
OZFFEFRJEYIEGH-WXFUMESZSA-N
애플리케이션
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)