주요 문서
465127
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine N′-methoxy-N′-methylamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩242,382
₩242,382
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩242,382
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COCONHCH2CON(OCH3)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
218.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩242,382
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
100-104 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CON(C)C(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(13)10-6-7(12)11(4)14-5/h6H2,1-5H3,(H,10,13)
InChI key
XJVZHKXGDQXSNT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
α-Amino Weinreb amide.[1][2][3][4][5][6][7][8]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Nahm et al.
Tetrahedron Letters, 22, 3815-3815 (1981)
Saari, W.S. Fischer, T.E.
Synthesis, 453-453 (1990)
Kosynkina, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5173-5173 (1994)
Angelastro, M.R. at al.
Tetrahedron Letters, 33, 3265-3265 (1992)
Lucet, D. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 985-985 (1996)