Key Documents
463361
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl methacrylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
98%
포함
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.4335 (lit.)
bp
104 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOC(=O)C(C)=C
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)