주요 문서
462764
Sigma-Aldrich
Potassium bis(oxalato)platinate(II) dihydrate
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Dipotassium bis(oxalato)platinate(2−) dihydrate, Potassium dioxalatoplatinate(II), dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2Pt(C2O4)2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
485.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
for analytical purposes
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Pt]OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.2K.2H2O.Pt/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;/q;;2*+1;;;+2/p-4
InChI key
OOFIORZMOKMUAK-UHFFFAOYSA-J
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)