주요 문서
462748
Sigma-Aldrich
(−)-N-(Phenylsulfonyl)glutamic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2CH2CH(NHSO2C6H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
287.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
광학 활성
[α]24/D −15°, c = 5 in H2O
mp
137-140 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC[C@H](NS(=O)(=O)c1ccccc1)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)