주요 문서
462667
Sigma-Aldrich
Lead(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
동의어(들):
Plumbous methanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩154,788
₩154,788
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩154,788
About This Item
Linear Formula:
(CH3SO3)2Pb
CAS Number:
Molecular Weight:
397.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩154,788
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
반응 적합성
core: lead
reagent type: catalyst
Quality Level
농도
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.423
density
1.7 g/mL at 25 °C
SMILES string
[PbH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Pb/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
LLABTCPIBSAMGS-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
기타 정보
Contains methanesulfonic acid
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)