주요 문서
462349
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene)
viscosity 50 cSt (40 °C)(lit.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩108,605
₩108,605
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩108,605
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩108,605
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
refractive index
n20/D 1.462
점도
50 cSt(40 °C)(lit.)
bp
>316 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C
SMILES string
C(CCCC)CCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Poly(1-decene) belongs to the class of polyolefins. It is a thermoplastic.[1]
애플리케이션
Poly(1-decene) may be used to estimate the pour point (PP) properties of palm oil methyl esters.[2]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Polymers: a property database. (2008)
The effect of polymers and surfactants on the pour point of palm oil methyl esters.
Sern C H, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(4), 440-444 (2007)
질문
  1. What is HS CODE
    1 답변
    1. The HS or Foreign Trade Commodity Code is listed on the webpage as 3902.90.0050.