주요 문서
461687
Sigma-Aldrich
N,N-Bis[(S)-(−)-1-phenylethyl]phthalamic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-[[C6H5CH(CH3)]2NCO]C6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
373.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −153°, c = 1 in chloroform
mp
100-110 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23NO3/c1-17(19-11-5-3-6-12-19)25(18(2)20-13-7-4-8-14-20)23(26)21-15-9-10-16-22(21)24(27)28/h3-18H,1-2H3,(H,27,28)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
NCYIVOVUPRJYNJ-ROUUACIJSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)