주요 문서
460168
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~460
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mn ~460
refractive index
n20/D 1.465
bp
>260 °C (lit.)
산성 번호
3 KOH/g
수산기 값
90 mg KOH/g
요오드 값
3
solubility
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
density
0.969 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI key
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Plasticizer, surfactant.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)