주요 문서
460052
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12C[C@]([H])(C=C1)[C@H](CO)[C@@H]2CO
InChI
1S/C9H14O2/c10-4-8-6-1-2-7(3-6)9(8)5-11/h1-2,6-11H,3-5H2/t6-,7+,8+,9-
InChI key
IGHHPVIMEQGKNE-OJOKCITNSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)