주요 문서
459933
Sigma-Aldrich
Z-D-Phenylalaninol
97%
동의어(들):
(R)-(+)-2-(Carbobenzyloxyamino)-3-phenyl-1-propanol, (R)-2-(Z-Amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(Carbobenzyloxy)-D-phenylalaninol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
285.34
Beilstein:
2221968
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
광학 활성
[α]22/D +30°, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
92-95 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m1/s1
InChI key
WPOFMMJJCPZPAO-MRXNPFEDSA-N
애플리케이션
Employed in the synthesis of biochemically active compounds. For references, see Aldrichimica Acta .
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)